Merck
1.05119
SAFC
Sorbato de potasio
granules, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 202
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sorbato de potasio, Sal de potasio del ácido sórbico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7KO2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E202
Número índice de la CE:
246-376-1
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
granular
temp. de autoignición
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
mp
>205 °C (decomposition)
solubilidad
1.95-543 g/L
densidad
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El sorbato de potasio se utiliza comúnmente como conservante en formulaciones farmacéuticas y cosméticos. También se utiliza como aditivo para la conservación de los alimentos.
Otras notas
Este producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas. Para aplicaciones antimicrobianas en virtud de otras legislaciones, consulte las leyes (locales) respectivas.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.