Merck
1.08421
SAFC
Titriplex® III (sal disódica dihidratada del ácido etilenodhinitrotetraacético)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-358-3
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
application
Titriplex® III (EDTA, sal disódica dihidratada del ácido etilendinitrilotetraacético) es un quelante de uso común. Como es capaz de formar complejos con cationes metálicos divalentes, puede inhibir diversas enzimas que requieren dichos cationes para su actividad. Se utiliza ampliamente como antioxidante en formulaciones farmacéuticas y cosméticos, y puede mejorar la función de los conservantes. La sal disódica proporciona una mejor solubilidad en agua en comparación con el EDTA convencional.
Quelante de cationes divalentes. Inhibe las enzimas, como las metaloproteasas, que requieren cationes divalentes para ser activas.
Other Notes
Eliminación del agua de cristalización: 110 °C
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c