Documentos clave
1.05056
SAFC
Potassium disulfite
E 224
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E224
Número índice de la CE:
240-795-3
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicación
Potassium disulfite shows preservative and antioxidant properties. Potassium disulfite E224 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1