54752
Metil 4-hidroxibenzoato
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Éster metílico del ácido p-hidroxibenzoico, Metil parabeno, NIPAGIN
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensayo
99.7%
Formulario
solid
mp
125-128 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Aplicación
- Single crystal, Hirshfeld surface and theoretical analysis of methyl 4-hydroxybenzoate, a common cosmetic, drug and food preservative-Experiment versus theory.: This research provides a detailed analysis of the crystal structure of Methyl 4-hydroxybenzoate, offering insights into its stability and effectiveness as a preservative in various applications, including cosmetics and pharmaceuticals (Sharfalddin et al., 2020).
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This article explores the role of Methyl 4-hydroxybenzoate in enhancing the photostability of papaverine hydrochloride solutions, crucial for maintaining the efficacy of this pharmaceutical under exposure to light (Piotrowska et al., 2010).
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?