Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
1.04365
Supelco
n-Heptano
greener alternative
EMPLURA®
Sinónimos:
Heptano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
205-563-8
NACRES:
NB.21
bp:
98 °C (lit.)
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurezas
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
residuo de evap.
≤0.0050%
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. El heptano es un disolvente preferible desde el punto de vista medioambiental en comparación con el hexano y, por lo tanto, se alinea con "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí para más información.
Aplicación
El heptano se puede utilizar como disolvente en la purificación cromatográfica de intermediarios químicos. También se puede utilizar como disolvente de extracción para la extracción de compuestos aromáticos de azufre en presencia de líquidos iónicos. El heptano se utiliza como disolvente alternativo al hexano para la extracción de aceite de semilla de algodón porque no plantea problemas medioambientales como el hexano.
Nota de análisis
Pureza (GC): ≥ 99,0 %
Identidad (IR): conforme
Ácido libre (como CH₃COOH): ≤ 0,005 %
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,683 - 0,684
Cambio de color de la materia H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Residuos de evaporación: ≤ 0,0050 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Hexane and heptane as extraction solvents for cottonseed: a laboratory-scale study
Conkerton EJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 72(8), 963-965 (1995)
Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid
Krolikowski M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 65, 168-173 (2013)
Acetone-heptane as a solvent system for combining chromatography on silica gel with solvent recycling
Drueckhammer DG, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(1), 87-90 (2013)
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.