Merck
Todas las fotos(7)
Documentos
1.03034
Supelco
N,N-Dimetilformamida
EMPARTA®
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.05
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
impurities
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMPARTA® son para las tareas ordinarias en los laboratorios analíticos. Los disolventes de grado EMPARTA® ofrecen menos parámetros analíticos que EMSURE®, pero siguen siendo de gran calidad. Los disolventes EMPARTA® cumplen las requisitos del ACS, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones analíticas.
Application
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,5 %
Identidad (IR): conforme
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 0,948 - 0,949
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Metales pesados: ≤ 0,0002 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.