494488
N,N-Dimetilformamida
biotech. grade, ≥99.9%
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Productos recomendados
grado
biotech. grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
lim. expl.
15.2 %
impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
0.944 g/mL (lit.)
Absorción UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
greener alternative product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.