72438
N,N-Dimetilformamida
analytical standard
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
Seleccione un Tamaño
US$ 369,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 369,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
temp. de autoignición
833 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
15.2 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.2% water
water
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
n20/D 1.430
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.