Merck
Todas las fotos(11)
Documentos
1.06009
Supelco
Metanol
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
Metanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple con la ACS y también con la parte de reactivos de la Farmacopea Europea (React.. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
El metanol se puede utilizar como disolvente para la extracción de:
  • Compuestos bioactivos en calabaza mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas.
  • Antioxidantes en rizoma de loto a través de centrifugación.
También se puede utilizar como reactivo en la síntesis directa del carbonato de dimetilo a partir de CO2.
Features and Benefits
  • Las especificaciones más amplias en todo el mundo
  • Probadas para hasta 70 parámetros
  • Pureza extraordinaria
  • Valores limitantes muy bajos
  • Mayor precisión y control de análisis
  • Optimizado para análisis muy exigentesy cruciales
  • Ideal para el desarrollo del método
  • Sin interferencias ni contaminación debidoa impurezas desconocidas
Analysis Note
Número de evaporación: 1,9
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Protocolos
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.