Documentos clave
1.01777
Supelco
Éter de petróleo (bencina)
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
bp:
80-100 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Nivel de calidad
presión de vapor
60 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
250 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.0-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
residuo de evap.
≤0.001%
Viscosidad cinemática
0.6 cSt(20 °C)
bp
80-100 °C/1013 hPa
valor de yodo
≤0.3
temperatura de transición
flash point <-21 °C
densidad
0.69 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Ligadura / enlace
Discover EMSURE - to be more than sure!
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-5.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -21 °C