Documentos clave
Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
Sinónimos:
Laboratory dish
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.070,00
US$ 3.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 3.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
platinum
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals BD6
Al × Diám.
26 mm × 57.5 mm
capacidad
50 mL
placa diám.
57.5 mm
Descripción general
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
Características y beneficios
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)