Documentos clave
Z562076
Platinum crucible
standard, capacity 25 mL
Sinónimos:
crucibles
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.390,00
US$ 3.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.390,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 3.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
platinum
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals BC8
capacidad
25 mL
Placa: diám. × Al
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
peso
25.0 g+/- 5%
Aplicación
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Características y beneficios
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)