Documentos clave
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
Sinónimos:
Stainless Steel Tongs
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.540,00
US$ 1.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 1.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
bowed end
Longitud
8 in.
peso
1.25 g
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)