Documentos clave
Z562203
Platinum evaporating dish
capacity 100 mL
Sinónimos:
evaporating dish
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 5.410,00
US$ 5.410,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 5.410,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 5.410,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
circles
platinum
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals BD9
Al × An
29 mm × 75.0 mm
capacidad
100 mL
Placa: diám. × Al
75 mm × 29 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)