Documentos clave
Z562173
Platinum evaporating dish
capacity 50 mL
Sinónimos:
evaporating dish
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.680,00
US$ 2.680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.680,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 2.680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
circles
platinum
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals BD6
Al × An
26 mm × 57.5 mm
capacidad
50 mL
Placa: diám. × Al
57.5 mm × 26 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)