Documentos clave
Z562092
Platinum crucible
standard, capacity 30 mL
Sinónimos:
crucibles
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.360,00
US$ 3.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.360,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 3.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
platinum
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals BC10
capacidad
30 mL
Placa: diám. × Al
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
peso
24.0 g+/- 5%
Aplicación
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Características y beneficios
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. May i know if the purity of the platinum is 99.99
    1 answer
    1. Yes, this product in manufactured from starting material with a minimum purity of 99.99%.
      Helpful?
  2. Are the platinum crucibles made of pure platinum? Specifically referring to item Z562092-1EA.
    1 answer
    1. These crucibles are primarily made from platinum, although they may also consist of platinum/gold or platinum/rhodium alloys.