Documentos clave
Z225622
Stainless steel forceps
Specimen, L 12 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 74,50
US$ 74,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 74,50
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
US$ 74,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
Longitud
12 in.
Descripción general
with serrated tips
Aplicación
Stainless steel forceps have been used for specimen embedding.
Características y beneficios
  • Available in different sizes, styles, and designs
  • Tips: pointed, blunt, rounded, curved, angled, or flat
  • Inner surfaces: plain or serrated for extra grip
  • Defined dimensions for precision work
  • Foam or silicone-covered tips for extra grip
  • Self-closing/locking guide pins to keep the tips aligned for a firmer grip
  • Inert polytetrafluoroethylene (PTFE) coating prevents contamination, scratching, or damage to delicate samples
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)