Documentos clave
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37945-0000
Longitud
9 in.
Descripción general
With 3in. PTFE-coated tips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)