Documentos clave
Z225282
Precision crucible tongs
L 20 in. (508 mm)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 144,00
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 144,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
Longitud
20 in. (508 mm)
Descripción general
Stainless steel tongs with serrated tapered tips, which meet precisely when closed.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)