Documentos clave
Z247634
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 50 mL
Sinónimos:
High-Alumina Crucible
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,20
US$ 86,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,20
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 86,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 65504
Altura
47 mm
capacidad
50 mL
parte superior diám.
48 mm
Descripción general
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)