Documentos clave
Z562084
Platinum crucible lid
fits 25 mL crucible
Sinónimos:
crucibles
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.070,00
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals
peso
7.2 g
Descripción general
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Crucible lids of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)