Documentos clave
Z551880
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 308,00
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 308,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)