Documentos clave
SYNF62241L
Synthware pressure equalizing addition funnel
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware F62241L, dropping funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 386,00
US$ 386,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 386,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 386,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F62241L
capacidad
1000 mL
1000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With 1:5 PTFE stopcock
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)