Documentos clave
Z552879
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 227,00
US$ 227,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 227,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 227,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
5-7 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Excellent from closing off reaction vessel from the atmosphere. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)