Documentos clave
SYNA402440
Synthware adapter with mineral oil bubbler
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware A402440, Adapter, bubbler adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 185,00
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 185,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A402440
manguera tamaño
10 mm
Descripción general
Synthware adapter with mineral oil bubbler joint 24/40 and 10mm O.D. hose connection. It allows in-line connection and purging of apparatus.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)