Documentos clave
Z553875
Sigma-Aldrich
Aldrich® safety bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 15 mL , fill mark
Sinónimos:
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 380,00
US$ 380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 380,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
capacidad
15 mL , fill mark
Categorías relacionadas
Descripción general
Built-in flash arrester bulb prevents backflow. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)