Documentos clave
SYNF932450
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm
Sinónimos:
Synthware F932450
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 232,00
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 232,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F932450
disco diám.
24 mm
diám. del filtro
24 mm
placa D.E.
50 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
O.D. of disc is 24 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)