Documentos clave
WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
Seleccione un Tamaño
8 EA
US$ 537,00
US$ 537,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
8 EA
US$ 537,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
US$ 537,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Materiales
polycarbonate housing
esterilidad
non-sterile
Características
Swin-Lok Holder
envase
pkg of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Diámetro
47 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Características y beneficios
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)