Documentos clave
Z509337
Sigma-Aldrich
Embudo de pesaje
size S, anti-static PP
Sinónimos:
Aparatos de pesaje, Dispositivo de pesaje
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
anti-static PP
tamaño
S
envase
pkg of 50 ea
Descripción general
  • Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
  • Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
  • La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
  • Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
  • Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. Are these funnels autoclavable?
    1 answer
    1. While polypropylene is autoclavable, the anti-static agent applied to these funnels may contribute to degradation at high temperature and pressure.
      Autoclaving of this product has not been validated.