Documentos clave
Z409448
Sigma-Aldrich
Embudo de pesaje
size M, borosilicate glass
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 127,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 127,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
tamaño
M
Características
Length: 6.2 cm, Funnel I.D.: 3.3 cm and Pouring Neck O.D.: 1.1 cm
envase
pkg of 6 ea
Descripción general
  • Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
  • Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
  • La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
  • Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
  • Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)