Documentos clave
Z292990
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 5 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinónimos:
Thin-layer Chromatography Glass Plates
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 712,00
US$ 712,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 712,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
US$ 712,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05719.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
5 cm × 10 cm
capa grosor
250 μm
placa L × An
5 cm × 10 cm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)