Documentos clave
Z292966
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 557,00
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 557,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05626.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
10 cm × 20 cm
capa grosor
250 μm
placa L × An
10 cm × 20 cm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)