Documentos clave
Z292974
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 365,00
US$ 365,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 365,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
US$ 365,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05721.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
250 μm
placa L × An
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kasparas Petkevicius et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(2), e21266-e21266 (2021-01-24)
Tissue-resident macrophages are required for homeostasis, but also contribute to tissue dysfunction in pathophysiological states. The sympathetic neurotransmitter norepinephrine (NE) induces an anti-inflammatory and tissue-reparative phenotype in macrophages. As NE has a well-established role in promoting triglyceride lipolysis in adipocytes