1.05721
Placas para TLC, Gel de sílice 60
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas para TLC de gel de sílice 60
About This Item
Productos recomendados
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
Categorías relacionadas
General description
Application
- Electrocromatografía planar presurizada de derivados DNS aminoacídicos en gel de sílice y sistemas de gel de sílice silanizado con adición de ácido fórmico a la fase móvil acuosa: se explora la selectividad de separación de los derivados dansil (DNS)-aminoácidos mediante electrocromatografía planar presurizada (PPEC) en placas de TLC de gel de sílice 60. La investigación demuestra diferencias significativas en la selectividad de la separación entre los sistemas de cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC) y PPEC, destacando los efectos electroforéticos en el sistema PPEC (Chomicki y Dzido, 2021).
- Cromatografía en capa fina de derivados aminoacídicos del DNS en sistemas con placas de gel de sílice y placas de gel de sílice silanizado: se presentan investigaciones sobre la selectividad de separación de los derivados DNS de aminoácidos en placas de TLC de gel de sílice 60. El estudio demuestra el efecto de concentraciones variables de acetonitrilo en la fase móvil sobre la eficiencia de separación, proporcionando información valiosa para optimizar las técnicas analíticas en la investigación bioquímica (Chomicki y Dzido, 2022).
- Determinación de β-bloqueantes en sistemas de TLC de gel de sílice con una fase móvil que contiene tensioactivo: en esta investigación se examina la retención y la separación de los β-bloqueantes en placas de TLC de gel de sílice 60 utilizando fases móviles con tensioactivos. Se evalúa el efecto de la concentración de tensioactivos sobre las propiedades de la forma de la zona y se proporciona un análisis cuantitativo de solutos seleccionados, destacando la sostenibilidad del método debido al bajo uso de propanol (Traczuk y Polak, 2022).
Linkage
Analysis Note
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 210 - 270 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba del color, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluyente: tolueno (humedad rel. del 45 %)
Los clientes también vieron
Artículos
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.