1.05715
Placas de TLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas de sílice para cromatografía en capa fina
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
250 μm
placa L × An
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Volumen de poro (N₂-isoterms): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7- 11,7 µm
Grosor de capa: 210 - 270 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Prueba cromatográfica:
A) Prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo: 11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba de color, lipófilo): ≥ 10,5
B) Prueba de esteroides
valores del hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides: 25 - 37
- Reichstein S, prueba de esteroides: 37- 49
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 42 - 54
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluente A) Tolueno (humedad rel. del 45 %)
Eluente B) Acetato de etilo/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. del 20 %)
Producto relacionado
Los clientes también vieron
Artículos
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.