Documentos clave
1.05553
Supelco
Láminas de aluminio para TLC, gel de sílice 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinónimos:
Gel de sílice para TLC 60
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
layer thickness:
200 μm
sheet L × W:
20 cm × 20 cm
feature:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
pore size:
60 Å medium pore diameter
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 hojas de aluminio 20 x 20 cm
Nuestras clásicas placas de sílice para TLC se basan en una combinación de nuestro probado gel de sílice 60 y la adición de un único ligante polimérico que produce una superficie muy adherente y dura que no se agrietará ni ampollará y que incluso permite escribir con un lápiz sobre la superficie sin riesgo de dañar la capa.
Application
  • Métodos espectrofluorimétricos y cromatográficos en capa fina que indican estabilidad para la determinación de cabergolina, un inhibidor de la prolactina en productos farmacéuticos: se desarrolló un nuevo enfoque para la determinación simultánea de cabergolina utilizando placas de TLC de gel de sílice 60 con aluminio, mejorando la precisión y eficiencia en el análisis farmacéutico (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Optimización sistémica y validación de métodos cromatográficos ecológicos de fase normal e inversa para la determinación simultánea de paracetamol y clorhidrato de fenilefrina: se utilizaron placas de TLC de gel de sílice 60 con aluminio para establecer un método cromatográfico robusto y ecológico, que contribuyó significativamente a prácticas de laboratorio sostenibles (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • Método cromatográfico en capa fina de alto rendimiento donde se utiliza un enfoque de diseño de experimentos para la estimación de fitoquímicos en extractos de hojas de Moringa Oleifera: se demostró el uso de placas de TLC de gel de sílice y aluminio 60 para análisis fitoquímicos de alta resolución, lo que se resultó crucial para la investigación de productos naturales y el control de calidad (Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Producción simultánea y cuantificación relativa de vasicinona in vivo e in vitro a partir de partes vegetales de la nuez de Malabar (Adhatoda vasica Nees): destaca la aplicación de placas de TLC de gel de sílice con aluminio 60 en la cuantificación de compuestos vegetales, lo que contribuye a la investigación en plantas medicinales (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Evaluación de la aflatoxina B1 en piensos para ganado e ingredientes para piensos mediante cromatografía en capa fina de alto rendimiento: se aplican placas de TLC de gel de sílice y aluminio 60 para detectar y cuantificar la aflatoxina B1, garantizando la inocuidad y el cumplimiento en la producción de piensos para animales (Kotinagu, Mohanamba, Kumari, 2015).
Linkage
Sustituye a: 5553-7; 5553
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 175 - 225 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 30 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba del color, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado en una lámina condicionada
eluyente: tolueno (humedad rel. del 45 %)
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.