Z255912
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 9/16 in., wall size 3/16 in.
Sinónimos:
plastic vacuum tubing
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 feet
fabricante / nombre comercial
Nalgene 8000-0055
Parámetros
35 psi max. pressure (52 °C)
70 psi max. pressure (25 °C)
D.I. × D.E.
3/16 in. × 9/16 in.
pared tamaño
3/16 in.
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)