Documentos clave
Z255998
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
Sinónimos:
vacuum tubing
Seleccione un Tamaño
10 FT
US$ 157,00
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 FT
US$ 157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
heavy wall
envase
pkg of 10 feet
tuberías D.I. × D.E.
1/4 in. × 1 in.
pared tamaño
3/8 in.
Descripción general
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)