Documentos clave
Z280399
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in.
Sinónimos:
Saint Gobain Versilon ABH02027
Seleccione un Tamaño
100 FT
US$ 120,00
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 FT
US$ 120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
3/8 in. × 1/2 in.
pared tamaño
1/16 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)