Documentos
SLFA050
Millipore
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 1.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 1,0 μm., Filtro de ventilación Millex-FA, filtro en línea de vacío
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥30 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
matrix
Fluoropore®
pore size
1.0 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
General description
Los filtros de jeringa Millex® con membrana Fluoropore hidrófoba son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles; también pueden utilizarse filtros con membrana Fluoropore para la esterilización o la clarificación de disoluciones orgánicas. Las unidades de filtración Millex de 50 mm son especialmente útiles para la protección de los conductos de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características y beneficios:
•Unidades Millex de 50 mm ideales para la protección de la línea de vacío
•Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex son bidireccionales en flujo
Aplicaciones:
Esterilización de gases, Protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles,esterilización y clarificación de disoluciones orgánicas
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.