162701
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
98%
Sinónimos:
2-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
120-124 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cl[H].ClCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
Clave InChI
JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?