The material can withstand a standard autoclave cycle (steam 30 minutes at 15 psi, 250° F (121° C)), but for repeated sterilization, this product would not be suitable.
Z280372
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
Sinónimos:
Saint Gobain Versilon ABH02017
Seleccione un Tamaño
US$ 86,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 86,30
Productos recomendados
envase
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
1/4 in. × 3/8 in.
pared tamaño
1/16 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Is this tubing autoclavable?
1 answer-
Helpful?
-
-
Could you provide information about the maximum psi of PVC laboratory tubing Z280372-1PAK?
1 answer-
The maximum operating pressure is 30 pounds per square inch at 73 degrees Fahrenheit.