Documentos clave
Z247227
Coors porcelain crucible cover
cap size C, I.D. 49
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 286,00
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 286,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño del tapón
C
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66124
D.I.
49
Descripción general
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Características y beneficios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Otras notas
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)