Documentos clave
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 29,60
US$ 29,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 29,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 29,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
porcelain
descripción
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66151
capacidad
34 mL
parte superior D.E.
40 mm
Descripción general
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)