Z247138
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 20 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 240,00
Disponible para envío el25 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 240,00
Disponible para envío el25 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
porcelain
tamaño del tapón
C
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66107
Altura
36 mm
capacidad
20 mL
parte superior D.E.
45 mm
Descripción general
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características y beneficios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)