Documentos clave
Z247219
Coors porcelain crucible cover
cap size B, I.D. 39 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
tamaño del tapón
B
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66123
D.I.
39 mm
Descripción general
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Características y beneficios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Otras notas
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)