Documentos clave
Z247170
Coors porcelain crucible
Wide form, capacity 30 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 245,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 245,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
porcelain
tamaño del tapón
D
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66136
Altura
31 mm
capacidad
30 mL
parte superior D.E.
50 mm
Descripción general
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características y beneficios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)