Documentos clave
Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Sinónimos:
Weighing pan
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 58,20
500 EA
US$ 493,00
US$ 58,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 58,20
500 EA
US$ 493,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
US$ 58,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
circles
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
diám. × Al
100 mm × 8 mm
placa diám.
100 mm
Descripción general
Oil-free.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)