Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14522
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
D × H
101 mm × 12 mm , large
General description
Designed for moisture determination balances.
- Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
- Disposable
- Slightly tapered walls for stacking
- Pack of 50
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description D × H 101 mm × 12 mm , large | description polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square | description polystyrene, L × W × H 80 mm × 50 mm × 14 mm, diamond | description polystyrene, L × W × H 45 mm × 45 mm × 7 mm, square |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14522 | manufacturer/tradename BRAND 155542 | manufacturer/tradename BRAND 155546 | manufacturer/tradename BRAND 155540 |
| D × H 101 mm × 12 mm , large | D × H - | D × H - | D × H - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?