Documentos clave
Z186880
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 69,10
US$ 69,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 69,10
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
US$ 69,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
circles
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
80 mL
placa diám.
73 mm
Descripción general
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)